Läs mer
Ambion™ Beställnings Ambion™ In Vivo
Produktkod. 15581104
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15581104 5 nmol Varje
1 options
Produktkod. 15581104 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4457297
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Beställnings Ambion™ In Vivo
RNA-interferens (RNAi) är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Använd vår GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Beställnings Ambion™ In-vivo, 5nmol, fast, pulver, standardrenhet, RNAi är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, använd vår GeneAssist Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA
För användning med (applikation) RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA
Produkttyp Beställnings Ambion™ In vivo
Renhet Standard
Kvantitet 5 nmol
Form Solid