Läs mer
Fisherbrand™ Skräddarsydda rengjorda bärnstensflaskor med bred mun
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1000 mL
Längd (metrisk):
74mm
101mm
121mm
Kvantitet:
12/PK.
24/PK.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Beskrivning
Idealisk förvaring för ljuskänsliga torra puder. Fisherbrand™ Skräddarsydda rengjorda bärnstensflaskor med bred mun tillverkas med bärnstensfärgat sodaglas.
- Wide mouth allows for easy accessibility
- Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Rengöringsprocedur | USP purified Water |
| Färg | Amber |
| Material | Glass |
| Längd (metrisk) | 121mm |
| Kvantitet | 12/PK. |
| Stängningsfärg | White |
| Liner material | PTFE |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Wide |
| Visa mer |