Läs mer
Ambion™ Specialdesignad Ambion™ In Vivo
Beskrivning
RNA-interferens (RNAi) är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Använd vår GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Beskrivning | Beställnings Ambion™ In-vivo fördesignad siRNA, 1umol, fast, pulver, vit, standardrenhet, RNAi är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, använd vår GeneAssist Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA |
| För användning med (applikation) | RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| Produkttyp | Beställnings Ambion™ In vivo Fördesignad siRNA |
| Renhet | Standard |
| Kvantitet | 1 umol |
| Form | Solid |