Läs mer
Thermo Scientific™ Värde DNA Oligo , avsaltad, torr, 24 , 25 nmol
Produktkod. 15470704
Change view
Kvantitet:
25 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470704 25 nmol Varje
1 options
Produktkod. 15470704 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A15612
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Anpassat DNA Oligo , 25N, Avsaltad, Torr
Value Oligos are the most cost-effective and fastest way to order oligonucleotides from us. Simply enter your sequence and then check out. Value Oligos are available at 25 nmol or 50 nmol scales, with a range of purification options to suit your needs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DNA Oligo , 25 nmol, 25N, torr, avsaltad, kostnadseffektiv och snabbast
Produkttyp DNA Oligo
Reningsmetod Avsaltad
Kvantitet 25 nmol
Form Dry
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.