Läs mer
Värde DNA Oligo , avsaltad, flytande,< 24, 25 nmol
Kvantitet:
25 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Value Oligos är det mest kostnadseffektiva och snabbaste sättet att beställa oligonukleotider från oss. Ange bara din sekvens och checka sedan ut. Value Oligos finns på 25 nmol eller 50 nmol skalor, med en rad reningsalternativ för att passa dina behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | DNA Oligo , 25 nmol, 25N, flytande, avsaltad, kostnadseffektiv och snabbast |
| Produkttyp | DNA Oligo |
| Reningsmetod | Avsaltad |
| Kvantitet | 25 nmol |
| Form | Vätska |