Läs mer
Ambion™ Anpassad mirVana™ miRNA-hämmare
Produktkod. 15551511
Kvantitet:
250 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
250nmol
Varje
Produktkod. 15551511
Brand: Ambion™ 4464086
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Anpassad mirVana™ miRNA-hämmare
miRNA-hämmare är små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt hämma endogena miRNA för funktionell analys via nedreglering. Använd vår GeneAssist™ miRNA Workflow Builder för att designa mimiker och inhibitorer för alla miRNA-sekvenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning mirVana Custom miRNA-hämmare, 5nmol, lägsta effekter utanför målet och högsta styrka, små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt hämma endogena miRNA för funktionell analys via nedreglering
Produkttyp mirVana Custom miRNA-hämmare
Kvantitet 5 nmol