Läs mer
Ambion™ Anpassad mirVana™ miRNA-hämmare
Produktkod. p-7075763
Kvantitet:
250 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
250nmol
Varje
Produktkod. 15581124
Brand: Ambion™ 4464086
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anpassad mirVana™ miRNA-hämmare
miRNA-hämmare är små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt hämma endogena miRNA för funktionell analys via nedreglering. Använd vår GeneAssist™ miRNA Workflow Builder för att designa mimiker och inhibitorer för alla miRNA-sekvenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning mirVana Custom miRNA-hämmare, 5nmol, lägsta effekter utanför målet och högsta styrka, små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt hämma endogena miRNA för funktionell analys via nedreglering
Produkttyp mirVana Custom miRNA-hämmare
Kvantitet 5 nmol