Läs mer
Invitrogen™ Anpassad mirVana™ miRNA-hämmare
Produktkod. 15591124
Change view
Kvantitet:
20 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15591124 20 nmol Varje
15561511 20 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15591124 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4464087
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
miRNA-hämmare är små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt hämma endogena miRNA för funktionell analys via nedreglering.
Använd vår GeneAssist™ miRNA Workflow Builder för att designa mimiker och inhibitorer för alla miRNA-sekvenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).
RNAi typ miRNA [mikroRNA]
Produkttyp miRNA [mikroRNA]
Kvantitet 20 nmol