Läs mer
Ambion™ Anpassad mirVana™ miRNA Mimic
Produktkod. 15531124
Change view
Kvantitet:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
5nmol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15531124 5 nmol 5nmol
15541124 20 nmol 20nmol
15551124 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15531124 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4464068
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassad mirVana™ miRNA Mimic
miRNA-härmare är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA:n som härmar endogena miRNA:n och möjliggör miRNA-funktionell analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet. Använd vår GeneAssist™ miRNA Workflow Builder för att designa både härmare och inhibitorer för alla miRNA-sekvenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Beskrivning mirVana Custom miRNA Mimic, 5nmol, lägsta off-target-effekter och högsta styrka, miRNA-härmare är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA:n som efterliknar endogena miRNA:n och möjliggör miRNA-funktionsanalys genom uppreglering av miRNA-aktivitet
RNAi typ miRNA [mikroRNA]
Produkttyp mirVana Custom miRNA Mimic
Kvantitet 5 nmol