Läs mer
Ambion™ Anpassad mirVana™ miRNA Mimic
Beskrivning
miRNA-mimiker är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA som efterliknar endogena miRNA och möjliggör funktionell miRNA-analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet. Använd vår GeneAssist™ miRNA Workflow Builder för att designa både mimiker och inhibitorer för vilken miRNA-sekvens som helst.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Beskrivning | Kunddefinierad mirVana™ miRNA-härmare, 250nmol, lägsta effekter utanför målet och högsta styrka, miRNA-härmare är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA:er som efterliknar endogena miRNA:er och möjliggör miRNA-funktionsanalys genom uppreglering av miRNA-aktivitet |
| Produkttyp | Kunddefinierad mirVana™ miRNA-härma |
| Kvantitet | 250 nmol |