Läs mer
Ambion™ Anpassad mirVana™ miRNA Mimic
Produktkod. p-7075764
Kvantitet:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
5nmol
Produktkod. 15531124
Brand: Ambion™ 4464068
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anpassad mirVana™ miRNA Mimic
miRNA-härmare är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA:n som härmar endogena miRNA:n och möjliggör miRNA-funktionell analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet. Använd vår GeneAssist™ miRNA Workflow Builder för att designa både härmare och inhibitorer för alla miRNA-sekvenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Beskrivning mirVana Custom miRNA Mimic, 5nmol, lägsta off-target-effekter och högsta styrka, miRNA-härmare är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA:n som efterliknar endogena miRNA:n och möjliggör miRNA-funktionsanalys genom uppreglering av miRNA-aktivitet
RNAi typ miRNA [mikroRNA]
Produkttyp mirVana Custom miRNA Mimic
Kvantitet 5 nmol