Läs mer
Applied Biosystems™ Custom Plus TaqMan™ Kopieringsnummeranalys
Produktkod. 15521084 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
L (2900 reaktioner), gjord på beställning
M (750 reaktioner), gjord på beställning
S (360 reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
360µL
750µL
967µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15521084 S (360 reaktioner), gjord på beställning 360µL
15531084 L (2900 reaktioner), gjord på beställning 967µL
15541084 M (750 reaktioner), gjord på beställning 750µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15521084 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4442487
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4270.00 SEK
    3159.80 SEK / 360µL
    Save 1110.20 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays använder guldstandard TaqMan MGB sondkemi för att utvärdera kopiantalet av genomiska DNA-mål med användning av Applied Biosystems realtids PCR-instrument och programvara.
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays använder guldstandard TaqMan MGB sondkemi för att utvärdera kopiantalet av genomiska DNA-mål med användning av Applied Biosystems realtids PCR-instrument och programvara. TaqMan Copy Number Assays körs tillsammans med en TaqMan Kopieringsnummerreferensanalys i en duplex qPCR-reaktion; kopietalsanalysen detekterar målsekvensen, och referensanalysen detekterar en sekvens som är känd för att finnas i två kopior i det diploida genomet. Resultaten analyseras sedan med den relativa kvantifieringsmetoden med användning av Applied Biosystems CopyCaller Programvara.
Custom Plus TaqMan Copy Number Assays är en optimal lösning för att studera variationer i humana och mus-genomiska områden av intresse för vilka en fördesignad analys inte är tillgänglig. Använder gratis GeneAssist Copy Number Assay Tool, dessa analyser är designade med samma bioinformatikpipeline som används för att utveckla analyserna i den fördesignade samlingen. Designprocessen för Custom Plus-analyser inkluderar bioinformatisk sekvensanalys i förväg och in silico QC.
Fördelar:
Flexibel —generera design för mänskliga och musmål som inte täcks av den fördesignade analyssamlingen med hjälp av gratis GeneAssist Verktyg för analys av kopieringsnummer
Specifik —guldstandard TaqMan kemi med mindre spårbindemedel (MGB ) prober ökar analysspecificiteten genom att möjliggöra kortare prober
Reproducerbara —robusta analysdesigner utvecklade med vår bioinformatikpipeline möjliggör korrekta, reproducerbara och pålitliga resultat
Lätttolkad —CopyCaller Software tillhandahåller det beräknade kopiantalet och det förutsedda antalet kopior, tillsammans med konfidensvärde och z-poäng kvalitetsstatistik
Snabb och enkel —installation för –primäranalys på
3 4 timmar Ungefärlig leveranstid
–4 6 dagar i –Nordamerika och 6
10 dagar i Europa. Alla analysdesigner är produkten av vår branschledande bioinformatikpipeline, optimerad under mer än ett decennium genom att utnyttja tillverknings- och analysprestandadata. TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
TaqMan Kopianummerreferensanalyser säljs separat.
Rekommenderad mastermix (säljs separat): TaqMan Genotyping Master Mix (kat. nr. 4371355)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20X
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
Antal reaktioner 360 reaktioner
Produktlinje TaqMan
Kvantitet S (360 reaktioner), gjord på beställning