Läs mer
Ambion™ Beställnings Pre-miR™ miRNA Prekursor
Produktkod. 10417114
Change view
Innehåll och lagring:
Rumstemperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Innehåll och lagring Förpackningsstorlek
10417114 Rumstemperatur Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10417114 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer AM17101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Beställnings Pre-miR™ miRNA Prekursor
miRNA Precursor Molecules är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler designade för att efterlikna endogena mogna miRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Beställnings Anti-miR™ miRNA-prekursor, 20nmol, pulver, miRNA-prekursormolekyler är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler utformade för att efterlikna endogena mogna miRNA
Produkttyp Beställnings Anti-miR™ miRNA Prekursor
Kvantitet 20 nmol