Läs mer
Applied Biosystems™ Anpassade PreAmp-pooler
Produktkod. 15594354
Change view
Beskrivning:
ANPASSAD MIRNA FÖRAMPA POOL (192 A)
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15594354 ANPASSAD MIRNA FÖRAMPA POOL (192 A) 1ml
1 options
Produktkod. 15594354 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4478258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4455.00 SEK
    3296.70 SEK / 1ml
    Save 1158.30 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Anpassade miRNA-arraydesigner kan innehålla från 12 till 380 analyser och 1 till 8 prover på varje arraydesign.
Tio format erbjuds, endast tillgängliga med mikrofluidikkortdesign. Använd Custom PreAmp-pooler för prover med begränsade miRNA-mängder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Pool av analysprimrar, -20 C
Beskrivning ANPASSAD MIRNA FÖRAMPA POOL (192 A)
Formatera 192 array-kortformat
RNAi typ miRNA [mikroRNA]
Produkttyp miRNA [mikroRNA]
Kvantitet 1 mL