Beskrivning
Anpassade miRNA-arraydesigner kan innehålla från 12 till 380 analyser och 1 till 8 prover på varje arraydesign. Tio format erbjuds, endast tillgängliga med mikrofluidikkortdesign. Använd Custom PreAmp-pooler för prover med begränsade miRNA-mängder.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Beställnings TaqMan™ miRNA Pre-Amp Pool |
| Formatera | 96B |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Antal prover | 1 till 8 |
| Kvantitet | 1 mL |