Läs mer
Specialanpassad primer
Beskrivning
Använd detta verktyg för att designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med olika 3'- och 5'-modifieringar, på skalor från 25 nmol till 10 μmol. Välj önskad reningsmetod (normal- eller omvändfaskromatografi, HPLC eller PAGE).