Läs mer
Anpassad Primer
Produktkod. 11671319
Produktkod. 11671319 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer 11872058
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Använd detta verktyg för att designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med någon av en mängd olika 3'- och 5'-modifieringar, på skalor från 25 nmol till 10μ mol.
Använd detta verktyg för att designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med någon av olika 3'- och 5'-modifieringar, på skalor från 25 nmol till 10 μmol. Välj önskad reningsmetod (normal- eller omvändfaskromatografi, HPLC eller PAGE).