Läs mer
Anpassad Primer
Produktkod. 10412642
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
10412642 Varje
1 options
Produktkod. 10412642 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer 10668028
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Använd detta verktyg för att designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med någon av en mängd olika 3'- och 5'-modifieringar, på skalor från 25 nmol till 10μ mol.
Använd detta verktyg för att designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med någon av olika 3'- och 5'-modifieringar, på skalor från 25 nmol till 10 μmol. Välj önskad reningsmetod (normal- eller omvändfaskromatografi, HPLC eller PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.