Läs mer
Ambion™ Anpassat RNA, 5' Alexa Fluor™ 488
Produktkod. 10246633
Change view
Produkttyp:
RNA 5' Alexa 488
SIRNA 5' Alexa 488
Kvantitet:
20 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet unitSize
10246633 SIRNA 5' Alexa 488 5 nmol Varje
10428863 RNA 5' Alexa 488 5 nmol Varje
10583644 SIRNA 5' Alexa 488 20 nmol Varje
10554794 RNA 5' Alexa 488 20 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10246633 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer A10427
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Anpassat RNA, 5' Alexa Fluor™ 488
Använd det här verktyget för snabb och enkel onlinebeställning av bänktestade validerade Stealth RNAi™ siRNA, redo att beställa Stealth Select RNAi™ siRNA, bänktestad BLOCK-iT™ Pol II miR Validerad miRNA Vector Duopaks och redo att klonas BLOCK-iT™ miR RNAi Välj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning SIRNA 5' Alexa 488, 5nmol, lägsta effekter utanför målet och högsta styrka, små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt hämma endogena miRNA för funktionell analys via nedreglering
Produkttyp SIRNA 5' Alexa 488
Kvantitet 5 nmol