Läs mer
Ambion™ Anpassat RNA, 5' Alexa Fluor™ 555
Produktkod. 10164493
Change view
Produkttyp:
RNA 5' Alexa 555
SIRNA 5' Alexa 555
Kvantitet:
20 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet unitSize
10164493 SIRNA 5' Alexa 555 5 nmol Varje
10439043 RNA 5' Alexa 555 5 nmol Varje
10449233 RNA 5' Alexa 555 20 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10164493 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer A10429
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Anpassat RNA, 5' Alexa Fluor™ 555
Använd det här verktyget för snabb och enkel onlinebeställning av bänktestade validerade Stealth RNAi™ siRNA, redo att beställa Stealth Select RNAi™ siRNA, bänktestad BLOCK-iT™ Pol II miR Validerad miRNA Vector Duopaks och redo att klonas BLOCK-iT™ miR RNAi Välj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning SIRNA 5' Alexa 555, 5nmol, lägsta effekter utanför målet och högsta styrka, små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt hämma endogena miRNA för funktionell analys via nedreglering
Produkttyp SIRNA 5' Alexa 555
Kvantitet 5 nmol