Läs mer
Ambion™ Anpassat RNA, 5' Alexa Fluor™ 647
Produktkod. 10308173
Change view
Produkttyp:
RNA 5' Alexa 647
SIRNA 5' Alexa 647
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet unitSize
10308173 SIRNA 5' Alexa 647 5 nmol Varje
10594414 RNA 5' Alexa 647 5 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10308173 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer A10430
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Anpassat RNA, 5' Alexa Fluor™ 647
Använd det här verktyget för snabb och enkel onlinebeställning av bänktestade validerade Stealth RNAi™ siRNA, redo att beställa Stealth Select RNAi™ siRNA, bänktestad BLOCK-iT™ Pol II miR Validerad miRNA Vector Duopaks och redo att klonas BLOCK-iT™ miR RNAi Välj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning SIRNA 5' Alexa 647, 5nmol, lägsta effekter utanför målet och högsta potens, små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt hämma endogena miRNA för funktionell analys via nedreglering
Produkttyp SIRNA 5' Alexa 647
Kvantitet 5 nmol