Läs mer
Ambion™ Anpassat RNA, 5' PHO
Produktkod. 10053483
Change view
Kvantitet:
20 nmol
80 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
80nmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10053483 20 nmol 20nmol
10053723 80 nmol 80nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10053483 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 10660068
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Anpassat RNA, 5' PHO
Använd det här verktyget för snabb och enkel onlinebeställning av bänktestade validerade Stealth RNAi™ siRNA, redo att beställa Stealth Select RNAi™ siRNA, bänktestad BLOCK-iT™ Pol II miR Validerad miRNA Vector Duopaks och redo att klonas BLOCK-iT™ miR RNAi Välj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning RNA 5' PHO, 20nmol, lägsta effekter utanför målet och högsta styrka, små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt hämma endogena miRNA för funktionell analys via nedreglering
Produkttyp RNA 5' PHO
Kvantitet 20 nmol