Läs mer
Ambion™ Anpassad RNA, avsaltad
Produktkod. 10722714
Change view
Produkttyp:
SIRNA DSL In-vivo
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10722714 SIRNA DSL In-vivo Varje
1 options
Produktkod. 10722714 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 100001852
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Anpassad RNA, avsaltad
Använd det här verktyget för snabb och enkel onlinebeställning av bänktestade validerade Stealth RNAi™ siRNA, redo att beställa Stealth Select RNAi™ siRNA, bänktestad BLOCK-iT™ Pol II miR Validerad miRNA Vector Duopaks och redo att klonas BLOCK-iT™ miR RNAi Välj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning SIRNA DSL In-vivo, 100nmol, lägsta effekter utanför målet och högsta styrka, små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt hämma endogena miRNA för funktionell analys via nedreglering
Produkttyp SIRNA DSL In-vivo
Kvantitet 100 nmol