Läs mer
Ambion™ Anpassat RNA, Stealth, Avsaltat
Kvantitet:
100 nmol
2 nmol
25 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd det här verktyget för snabb och enkel onlinebeställning av bänktestade validerade Stealth RNAi™ siRNA, redo att beställa Stealth Select RNAi™ siRNA, bänktestad BLOCK-iT™ Pol II miR Validerad miRNA Vector Duopaks och redo att klonas BLOCK-iT™ miR RNAi Välj.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Beskrivning | RNA DSL in vivo, 100nmol, lägsta effekter utanför målet och högsta styrka, små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt hämma endogena miRNA för funktionell analys via nedreglering |
| Produkttyp | RNA DSL in vivo |
| Kvantitet | 100 nmol |