Läs mer
Ambion™ Anpassad Välj siRNA
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek
20nmol
250nmol
40nmol
5nmol
Varje
Beskrivelse
Silencer™ Utvalda anpassade siRNA (LNA-modifierad 21-bp duplex med överhäng) är RNA-interferens (RNAi) verktyg idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Dessa siRNA ger hög knock-down effektivitet och specificiteter.
Tekniske data
Tekniske data
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Beskrivning | Custom Select siRNA, 250nmol, HPLC-renhet, idealisk för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, dessa siRNA ger hög knock-down-effektivitet och specificitet |
| För användning med (applikation) | Slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper |
| Produkttyp | Anpassad Välj siRNA |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 250 nmol |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion