Läs mer
Ambion™ Anpassad Välj siRNA
Produktkod. 15531044
Kvantitet:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
40nmol
5nmol
Varje
Produktkod. 15531044
Brand: Ambion™ 4390827
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anpassad Välj siRNA
Silencer™ Utvalda anpassade siRNA (LNA-modifierad 21-bp duplex med överhäng) är RNA-interferens (RNAi) verktyg idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Dessa siRNA ger hög knock-down effektivitet och specificiteter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller torkat siRNA och nukleasfritt vatten (1,75 ml), levererat vid rumstemperatur. Förvara siRNA vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under– 20° C
Beskrivning Custom Select siRNA, 5nmol, för RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Slutlig produkttyp Anpassat välj siRNA
För användning med (applikation) RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA
Produktlinje Ljuddämpare , Ambion
Produkttyp Anpassad Välj siRNA
Kvantitet 5 nmol
Provstorlek 5nmol