Läs mer
Ambion™ Anpassad Välj siRNA
Kvantitet:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
40nmol
5nmol
Varje
Beschreibung
Silencer™ Utvalda anpassade siRNA (LNA-modifierad 21-bp duplex med överhäng) är RNA-interferens (RNAi) verktyg idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Dessa siRNA ger hög knock-down effektivitet och specificiteter.
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | Innehåller torkat siRNA och nukleasfritt vatten (1,75 ml), levererat vid rumstemperatur. Förvara siRNA vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under– 20° C |
| Beskrivning | Custom Select siRNA, 20nmol, Standard Purity,≥ 80 % renhet, idealisk för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, dessa siRNA ger hög knock-down effektivitet och specificiteter |
| För användning med (applikation) | Slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper |
| Produktlinje | Ambion™ , Silencer™ Välja |
| Produkttyp | Anpassad Välj siRNA |
| Renhet | Standard |
| Kvantitet | 20 nmol |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur