Läs mer
Ambion™ Anpassad Välj siRNA
Produktkod. 15561084
Kvantitet:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
40nmol
5nmol
Varje
Produktkod. 15561084
Brand: Ambion™ 4444207
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anpassad Välj siRNA
Silencer™ Utvalda anpassade siRNA (LNA-modifierad 21-bp duplex med överhäng) är RNA-interferens (RNAi) verktyg idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Dessa siRNA ger hög knock-down effektivitet och specificiteter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller torkat siRNA och nukleasfritt vatten (1,75 ml), levererat vid rumstemperatur. Förvara siRNA vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under– 20° C
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Produktlinje Silencer Välja, Ambion
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 10μ mol