Läs mer
Ambion™ Anpassad Välj siRNA
Kvantitet:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
40nmol
5nmol
Varje
Beskrivning
Silencer™ Utvalda anpassade siRNA (LNA-modifierad 21-bp duplex med överhäng) är RNA-interferens (RNAi) verktyg idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Dessa siRNA ger hög knock-down effektivitet och specificiteter.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Beskrivning | Custom Select siRNA, 40nmol, HPLC-renhet,≥ 95 % renhet, idealisk för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, dessa siRNA ger hög knock-down effektivitet och specificiteter |
| För användning med (applikation) | Slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper |
| Produkttyp | Anpassad Välj siRNA |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 40 nmol |