Läs mer
Invitrogen™ Anpassad Välj siRNA
Beskrivning
Silencer™ Utvalda anpassade siRNA (LNA-modifierad 21-bp duplex med överhäng) är RNA-interferens (RNAi) verktyg idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Dessa siRNA ger hög knock-down effektivitet och specificiteter.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller torkat siRNA och nukleasfritt vatten (1,75 ml), levererat vid rumstemperatur. Förvara siRNA vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under– 20° C |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Produktlinje | Ljuddämpare Select, Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 1μ mol |