Läs mer
Ambion™ Custom Select siRNA, In Vivo Ready
Beskrivning
Silencer™ Utvalda anpassade siRNA (LNA-modifierad 21-bp duplex med överhäng) är RNA-interferens (RNAi) verktyg idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Dessa siRNA ger hög knock-down effektivitet och specificiteter.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Beskrivning | In-vivo Ready Custom Select siRNA, 250nmol, idealisk för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, dessa siRNA ger hög knock-down effektivitet och specificiteter |
| För användning med (applikation) | Slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper |
| Produkttyp | In-vivo Ready Custom Select siRNA |
| Kvantitet | 250 nmol |