Läs mer
Invitrogen™ Beställnings Silencer™ siRNA
Produktkod. 15571064
Change view
Beskrivning:
Anpassad siRNA HPLC, 250 nmol
Anpassad siRNA, 10 umol
Anpassad siRNA, 20 nmol
Anpassad siRNA, 250 nmol
Förpackningsstorlek:
10µmol
20nmol
250nmol
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15571064 Anpassad siRNA HPLC, 250 nmol 250nmol
15531481 Anpassad siRNA HPLC, 250 nmol Varje
15531144 Anpassad siRNA, 20 nmol 20nmol
15511154 Anpassad siRNA, 250 nmol 250nmol
15531154 Anpassad siRNA, 10 umol 10µmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15571064 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4404015
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
RNA-interferens (RNAi) är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper.
Använd vår GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. Torkade oligonukleotider transporteras vid rumstemperatur.
Beskrivning Anpassad siRNA HPLC, 250 nmol
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Produktlinje Ambion™ , Silencer™ Välja
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 250 nmol