Läs mer
Ambion™ Beställnings Silencer™ siRNA
Produktkod. 15511521
Kvantitet:
1 umol
100 nmol
20 nmol
40 nmol
Förpackningsstorlek:
100nmol
1µmol
20nmol
40nmol
Varje
Produktkod. 15511521
Brand: Ambion™ AM16106
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beställnings Silencer™ siRNA
RNA-interferens (RNAi) är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Använd vår GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Anpassad siRNA, 40nmol, flytande, standardrenhet, vattenlöslig, RNAi är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, använd vår GeneAssist Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA
Produkttyp Anpassad siRNA
Renhet Standard
Kvantitet 40 nmol
Form Vätska