Läs mer
Ambion™ Beställnings Silencer™ siRNA
Kvantitet:
1 umol
100 nmol
20 nmol
40 nmol
Förpackningsstorlek:
100nmol
1µmol
20nmol
40nmol
Varje
Beskrivning
RNA-interferens (RNAi) är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Använd vår GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Beskrivning | Anpassad siRNA, 1umol, in-vivo-renhet, RNAi är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, använd vår GeneAssist Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA |
| För användning med (applikation) | RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| Produkttyp | Anpassad siRNA |
| Renhet | In vivo |
| Kvantitet | 1 umol |