Läs mer
Ambion™ Beställnings Silencer™ siRNA
Produktkod. 15541144
Change view
Kvantitet:
1 umol
100 nmol
20 nmol
40 nmol
Förpackningsstorlek:
100nmol
1µmol
20nmol
40nmol
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15541144 20 nmol 20nmol
15501521 20 nmol Varje
15551144 40 nmol 40nmol
15511521 40 nmol Varje
15521521 40 nmol Varje
15561144 40 nmol 40nmol
15571144 20 nmol 20nmol
15531521 20 nmol Varje
15581144 20 nmol 20nmol
15541521 20 nmol Varje
15551521 20 nmol Varje
15591144 20 nmol 20nmol
15501154 100 nmol 100nmol
15521154 1 umol 1µmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15541144 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer AM16104
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beställnings Silencer™ siRNA
RNA-interferens (RNAi) är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Använd vår GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. (Torkade oligonukleotider skickas vid rumstemperatur.) Ytterligare material som ingår: 1,75 ml nukleasfritt vatten
Beskrivning Anpassad siRNA, 20nmol, flytande, standardrenhet, vattenlöslig, RNAi är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, använd vår GeneAssist Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Provtyp RNA
Produktlinje Ambion™ , Silencer™ Välja
Produkttyp Anpassad siRNA
Renhet Standard
Kvantitet 20 nmol
Form Vätska