Läs mer
Ambion™ Beställnings Silencer™ siRNA
Kvantitet:
1 umol
100 nmol
20 nmol
40 nmol
Förpackningsstorlek:
100nmol
1µmol
20nmol
40nmol
Varje
Beskrivning
RNA-interferens (RNAi) är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper. Använd vår GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. (Torkade oligonukleotider skickas vid rumstemperatur.) Ytterligare material som ingår: 1,75 ml nukleasfritt vatten |
| Beskrivning | Anpassad siRNA, 20nmol, flytande, standardrenhet, vattenlöslig, RNAi är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, använd vår GeneAssist Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Provtyp | RNA |
| Produktlinje | Ambion™ , Silencer™ Välja |
| Produkttyp | Anpassad siRNA |
| Renhet | Standard |
| Kvantitet | 20 nmol |
| Form | Vätska |