Läs mer
Ambion™ Beställnings Silencer™ siRNA, Standard Purity
Beskrivning
RNA-interferens (RNAi) är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttrycket för att studera proteiners funktion i en mängd olika celltyper. Använd vår GeneAssist™ anpassade siRNA Builder för att designa och beställa ett specialanpassat siRNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. (Torkade oligonukleotider skickas vid rumstemperatur.) Ytterligare material som ingår: 1,75 ml nukleasfritt vatten |
| Beskrivning | Anpassad siRNA, 5nmol, standardrenhet, RNAi är det bästa sättet att effektivt slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper, använd vår GeneAssist Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| Produktlinje | Ljuddämpare, Ambion |
| Produkttyp | Anpassad siRNA |
| Renhet | Standard |
| Kvantitet | 5 nmol |