Läs mer
Applied Biosystems™ Beställnings TaqMan™ Kopieringsnummeranalys
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Beskrivning
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays använder guldstandard TaqMan MGB sondkemi för att utvärdera kopiantalet av genomiska DNA-mål med användning av Applied Biosystems realtids PCR-instrument och programvara. TaqMan Copy Number Assays körs tillsammans med en TaqMan Kopieringsnummerreferensanalys i en duplex qPCR-reaktion; kopietalsanalysen detekterar målsekvensen, och referensanalysen detekterar en sekvens som är känd för att finnas i två kopior i det diploida genomet. Resultaten analyseras sedan med den relativa kvantifieringsmetoden med användning av Applied Biosystems CopyCaller Programvara.
Beställnings TaqMan Kopieringsnummeranalyser är ett alternativ för mål av intresse som inte täcks av den förutformade analyssamlingen. De GeneAssist Copy Number Assay Tool gör att du kan skicka in dina egna förmaskerade anpassade målsekvenser för analysdesign eller primer/sondparsekvenser för analysformulering, utan extra kostnad. Designprocessen för Custom TaqMan Copy Number Assays inkluderar inte bioinformatisk sekvensanalys i förväg eller i silico QC, men designen kan jämföras med human/mus-referensanalyser för kompatibilitet i duplexreaktioner.
Fördelar:
•Flexibla generera analyser för —alla mål av intresse med hjälp av GeneAssist Copy Number Assay Tool, utan artbegränsningar
•Specifik guldstandard— TaqMan kemi med mindre spårbindemedel (MGB ) prober ökar analysspecificiteten genom att möjliggöra kortare prober
•Reproducerbara robusta —analysdesigner utvecklade med våra optimerade algoritmer ger exakta, reproducerbara och pålitliga resultat
•Lätttolkad CopyCaller Software —tillhandahåller det beräknade kopiantalet och det förutsedda antalet kopior, tillsammans med konfidensvärde och z-poäng kvalitetsstatistik
•Snabb och enkel installation till —primär analys på 3 4 –timmar
Ungefärlig leveranstid 4
6 –dagar i Nordamerika och 6 10 –dagar i Europa
TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
TaqMan Kopianummerreferensanalyser säljs separat.
Rekommenderad mastermix (säljs separat): TaqMan Genotyping Master Mix (kat. nr. 4371355)
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 60X |
| Innehåll och lagring | 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers). Förvara vid -15 till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | Beställnings TaqMan™ Kopieringsnummeranalys |
| Kvantitet | S (360 reaktioner), gjord på beställning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Show More |