Läs mer
Applied Biosystems™ Beställnings TaqMan™ Kopieringsnummeranalys
Produktkod. 15561444 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
L (2900 reaktioner), gjord på beställning
M (750 reaktioner), gjord på beställning
S (360 reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
360µL
750µL
967µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15561444 L (2900 reaktioner), gjord på beställning 967µL
15541444 S (360 reaktioner), gjord på beställning 360µL
15551444 M (750 reaktioner), gjord på beställning 750µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15561444 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4400296
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays använder guldstandard TaqMan MGB sondkemi för att utvärdera kopiantalet av genomiska DNA-mål med användning av Applied Biosystems realtids PCR-instrument och programvara.
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays använder guldstandard TaqMan MGB sondkemi för att utvärdera kopiantalet av genomiska DNA-mål med användning av Applied Biosystems realtids PCR-instrument och programvara. TaqMan Copy Number Assays körs tillsammans med en TaqMan Kopieringsnummerreferensanalys i en duplex qPCR-reaktion; kopietalsanalysen detekterar målsekvensen, och referensanalysen detekterar en sekvens som är känd för att finnas i två kopior i det diploida genomet. Resultaten analyseras sedan med den relativa kvantifieringsmetoden med användning av Applied Biosystems CopyCaller Programvara.
Beställnings TaqMan Kopieringsnummeranalyser är ett alternativ för mål av intresse som inte täcks av den förutformade analyssamlingen. De GeneAssist Copy Number Assay Tool gör att du kan skicka in dina egna förmaskerade anpassade målsekvenser för analysdesign eller primer/sondparsekvenser för analysformulering, utan extra kostnad. Designprocessen för Custom TaqMan Copy Number Assays inkluderar inte bioinformatisk sekvensanalys i förväg eller i silico QC, men designen kan jämföras med human/mus-referensanalyser för kompatibilitet i duplexreaktioner.
Fördelar:
•Flexibla generera analyser för —alla mål av intresse med hjälp av GeneAssist Copy Number Assay Tool, utan artbegränsningar
•Specifik guldstandard— TaqMan kemi med mindre spårbindemedel (MGB ) prober ökar analysspecificiteten genom att möjliggöra kortare prober
•Reproducerbara robusta —analysdesigner utvecklade med våra optimerade algoritmer ger exakta, reproducerbara och pålitliga resultat
•Lätttolkad CopyCaller Software —tillhandahåller det beräknade kopiantalet och det förutsedda antalet kopior, tillsammans med konfidensvärde och z-poäng kvalitetsstatistik
•Snabb och enkel installation till —primär analys på 3 4 –timmar
Ungefärlig leveranstid 4
6 –dagar i Nordamerika och 6 10 –dagar i Europa
TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
TaqMan Kopianummerreferensanalyser säljs separat.
Rekommenderad mastermix (säljs separat): TaqMan Genotyping Master Mix (kat. nr. 4371355)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 60X
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Beställnings TaqMan™ Kopieringsnummeranalys
Kvantitet L (2900 reaktioner), gjord på beställning
Frakt skick Rumstemperatur
Trohet (mot Taq) 60 X
Antal reaktioner 2900 reaktioner
Volym 967μ L
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.