Description
Applied Biosystems Anpassade TaqMan genuttrycksanalyser är den anpassade versionen av våra fördesignade TaqMan analyser för kvantitativ realtids-PCR. De anpassade TaqMan genuttrycksanalyserna består av ett par omärkta PCR-primers och en TaqMan sond med en färgetikett (FAM, VIC, ABY, JUN, och cyanin 5) på 5'-änden samt en mindre spårbindare (MGB) och en icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3'-änden.
Funktioner inkluderar:
- Lätt att använda, —bara tillsätt cDNA och master mix och kör qPCR—, inga smältkurvor krävs
- Specifika—TaqMan-analyser använder proprietära MGB-innehållande prober som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-prober, vilket förbättrar analysens specificitet
- Känsliga—TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg förekomst.
- Exakt—identifiera små veckförändringar med hög noggrannhet i kvantifieringen
- TaqMan-analyser av guldstandard TaqMan qPCR-kemi—bygger på Thermo Fisher Scientifics bioinformatikanalysdesignpipeline för att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi
- Sekvenser som följer—med varje Custom TaqMan Gene Expression-analys du designar och beställer
- Multiplexing-klara—TaqMan-analyser finns nu tillgängliga med 5 olika färgetiketter för att stödja samtidig detektion av upp till 5 mål i en enda qPCR-reaktion. FAM, ABY, JUN, och Cyanin 5-analyser finns med balanserade primer/probe-koncentrationer (Primer-Limited, 350 nM) för att stödja konsekvent multiplexprestanda. VIC Primer-Limited-assays (150 nM) finns med SKU 4448487 (S), 4448488 (M), 4448492 (L).
Ungefärlig skeppstid
- Tillverkad på beställning: 4 – 6 dagar i Nordamerika, 4 – 8 dagar i Europa (FAM, VIC); 4-10 dagar i Nordamerika, 6-14 dagar i Europa (ABY, JUN, cyanin 5)
Förformulerad analys
- 2 omärkta PCR-primers (Standard: 900 nM vardera slutlig 1X-koncentration; Primer-Limited: 350 nM vardera slutliga 1X-koncentration)
- 1 färgmärkt (FAM, VIC, ABY, eller JUN cyanin 5) MGB TaqMan sond (250 nM slutlig 1X-koncentration)
TaqMan Genuttrycksanalyser är guldstandarden inom realtidsstudier av PCR-genuttryck, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys inkluderar målprimers och en sekvensspecifik prob optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design, optimering eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter, läggs nya analysdesigner ständigt till för att hjälpa till att möta dina forskningsbehov. TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Rekommenderad mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix (Cat. No. 4444556) eller TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix (Cat. No. A58666)
Se även: Custom Plus TaqMan RNA Assays, designade med hela bioinformatikens kapacitet i Assay-designpipelinen TaqMan .
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers). Förvara vid -15 till -25 °C. |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, ViiA™ StepOnePlus™, 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio™ 12k Flex |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | Beställnings TaqMan Genuttryck |
| Kvantitet | S (360 reaktioner), Sydd på beställning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Antal reaktioner | 360 reaktioner, gjorda på beställning |