Läs mer
Applied Biosystems™ Anpassade TaqMan™ genuttrycksanalyser
Produktkod. 15551034
Change view
Kvantitet:
L (2900 reactions), Made to Order
L (2900 reaktioner), beställningsutförd
M (750 reactions), Made to Order
M (750 reaktioner), tillverkad på beställning
S (360 Reaktioner), Sydd på beställning
S (360 reactions), Made to Order
Etikett eller färgämne:
ABY
Cy5
FAM
JUN
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 60
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Etikett eller färgämne Förpackningsstorlek
15551034 L (2900 reactions), Made to Order FAM Paket med 60
15399745 S (360 reactions), Made to Order FAM Varje
15576590 M (750 reactions), Made to Order FAM Paket med 20
32045171 S (360 Reaktioner), Sydd på beställning FAM -
32044408 M (750 reaktioner), tillverkad på beställning FAM -
32045006 L (2900 reaktioner), beställningsutförd FAM -
32045585 S (360 Reaktioner), Sydd på beställning ABY -
32044538 M (750 reaktioner), tillverkad på beställning ABY -
32226491 L (2900 reaktioner), beställningsutförd ABY -
32044619 S (360 Reaktioner), Sydd på beställning JUN -
32044392 M (750 reaktioner), tillverkad på beställning JUN -
32226492 L (2900 reaktioner), beställningsutförd JUN -
32044335 S (360 Reaktioner), Sydd på beställning Cy5 -
32044702 M (750 reaktioner), tillverkad på beställning Cy5 -
32226555 L (2900 reaktioner), beställningsutförd Cy5 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15551034 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4332079
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Applied Biosystems Beställnings TaqMan Genuttrycksanalyser är den anpassade versionen av vår fördesignade TaqMan analyser för kvantitativ realtids-PCR.
Applied Biosystems Anpassade TaqMan genuttrycksanalyser är den anpassade versionen av våra fördesignade TaqMan analyser för kvantitativ realtids-PCR. De anpassade TaqMan genuttrycksanalyserna består av ett par omärkta PCR-primers och en TaqMan sond med en färgetikett (FAM, VIC, ABY, JUN, och cyanin 5) på 5'-änden samt en mindre spårbindare (MGB) och en icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3'-änden.
Applied Biosystems Beställnings TaqMan Genuttrycksanalyser är den anpassade versionen av vår fördesignade TaqMan analyser för kvantitativ realtids-PCR. The Custom TaqMan Genuttrycksanalyser består av ett par omärkta PCR-primrar och en TaqMan sond med en färgetikett (FAM ) den 5’ ände och en mindre spårbindare (MGB ) och icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3’ avsluta.
Funktioner inkluderar:
• Lätt att använda, —lägg bara till cDNA och mastermix och kör —qPCR, inga smältkurvor krävs
•Specifika —TaqMan-analyser använder proprietära MGB-innehållande prober som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-sonder, vilket förbättrar analysens specificitet
•Känsliga —TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg överflöd
• Identifiera små veckförändringar noggrant —med hög kvantifieringsnoggrannhet
•Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan analyser drar på Thermo Fisher Scientifics designpipeline för bioinformatikanalys hjälper till att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi
•Sekvenser medföljer varje Custom TaqMan Genuttrycksanalys du designar och beställer
Ungefärlig leveranstid Gjord
på beställning: 4 –6 dagar i Nordamerika, –4 8 dagar
i Europa Förberedd analys
• 2 omärkta PCR-primers (900 nM vardera slutlig 1X koncentration)
• 1 FAM färgämnesmärkt TaqMan MGB sond (250 nM slutlig 1X koncentration)
TaqMan Genuttrycksanalyser är guldstandarden i realtids-PCR-genuttrycksstudier, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys inkluderar målprimers och en sekvensspecifik sond optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design, optimering eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter, nya analysdesigner läggs ständigt till för att möta dina forskningsbehov. TaqMan analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Rekommenderad mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix
Se även: Custom Plus TaqMan RNA-analyser , designade med den fulla bioinformatiska kraften hos TaqMan Analysdesign pipeline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 60X
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Beställnings TaqMan Genuttryck
Kvantitet L (2900 reactions), Made to Order
Frakt skick Rumstemperatur
Antal reaktioner 2900 reaktioner, gjorda på beställning