Läs mer
Applied Biosystems™ Beställnings TaqMan™ Genuttrycksanalys, FAM
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR. The Custom TaqMan Gene Expression assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM, VIC, ABY, JUN, and Cyanine 5) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Funktioner inkluderar:
- Lätt att använda, —bara tillsätt cDNA och master mix och kör qPCR—, inga smältkurvor krävs
- Specifika—TaqMan-analyser använder proprietära MGB-innehållande prober som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-prober, vilket förbättrar analysens specificitet
- Känsliga—TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg förekomst.
- Exakt—identifiera små veckförändringar med hög noggrannhet i kvantifieringen
- TaqMan-analyser av guldstandard TaqMan qPCR-kemi—bygger på Thermo Fisher Scientifics bioinformatikanalysdesignpipeline för att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi
- Sekvenser som följer—med varje Custom TaqMan Gene Expression-analys du designar och beställer
- Multiplex-klara—TaqMan-analyser finns nu tillgängliga med 5 olika färgetiketter för att stödja samtidig detektion av upp till 5 mål i en enda qPCR-reaktion. FAM, ABY, JUN, och Cyanin 5-analyser finns tillgängliga med balanserade primer/probe-koncentrationer (Primer-Limited, 350 nM) för att stödja konsekvent multiplexprestanda. VIC Primer-Limited-analyser (150 nM) finns tillgängliga med SKU 4448487 (S), 4448488 (M), 4448492 (L).
Ungefärlig skeppstid
- Tillverkad på beställning: 4 – 6 dagar i Nordamerika, 4 – 8 dagar i Europa (FAM, VIC); 4-10 dagar i Nordamerika, 6-14 dagar i Europa (ABY, JUN, cyanin 5)
Förformulerad analys
- 2 omärkta PCR-primers (Standard: 900 nM vardera slutlig 1X-koncentration; Primer-Limited: 350 nM varje slutlig 1X-koncentration )
- 1 färgmärkt (FAM, VIC, ABY, eller JUN cyanin 5) MGB TaqMan sond (250 nM slutlig 1X-koncentration)
TaqMan Genuttrycksanalyser är guldstandarden inom realtidsstudier av PCR-genuttryck, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys innehåller målprimers och en sekvensspecifik prob optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design-, optimerings- eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter, läggs nya analysdesigner ständigt till för att hjälpa dig att möta dina forskningsbehov. TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Rekommenderad mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix (Cat. Nr 4444556) eller TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix (Cat. Nej. A58666)
Se även: Custom Plus TaqMan RNA Assays, designade med hela bioinformatikens kapacitet i Assay-designpipelinen TaqMan .
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 60X (Primer Limited) |
| Innehåll och lagring | •1 tub med 20X (XS, S och M-storlekar) eller 60X (L-storlek) blandning av förformulerad analys (1 prob och 2 primers). •Förvara vid -15 °C till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne, StepOnePlus ViiA , 7 System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio 12k Flex, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System |
| Modifiering av intern sond | Cyanin 5 (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3') |
| Etikett eller färgämne | Cy5 |
| Visa mer |