Läs mer
Applied Biosystems™ Beställnings TaqMan™ Genuttrycksanalys, FAM
Produktkod. p-7180320 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
L (2900 reaktioner), gjord på beställning
M (750 reaktioner), gjord på beställning
S (360 reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 60
Varje
Produktkod. 15399745
Brand: Applied Biosystems™ 4331348
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applied Biosystems Beställnings TaqMan Genuttrycksanalyser är den anpassade versionen av vår fördesignade TaqMan analyser för kvantitativ realtids-PCR.
Applied Biosystems Beställnings TaqMan Genuttrycksanalyser är den anpassade versionen av vår fördesignade TaqMan analyser för kvantitativ realtids-PCR. The Custom TaqMan Genuttrycksanalyser består av ett par omärkta PCR-primrar och en TaqMan sond med en färgetikett (FAM ) den 5’ ände och en mindre spårbindare (MGB ) och icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3’ avsluta.
Funktioner inkluderar:
Lätt att använda, —lägg bara till cDNA och mastermix och kör —qPCR, inga smältkurvor krävs
Specifika —TaqMan-analyser använder proprietära MGB-innehållande prober som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-sonder, vilket förbättrar analysens specificitet
Känsliga —TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg överflöd
• Identifiera små veckförändringar noggrant —med hög kvantifieringsnoggrannhet
Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan analyser drar på Thermo Fisher Scientifics designpipeline för bioinformatikanalys hjälper till att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi
Sekvenser medföljer varje Custom TaqMan Genuttrycksanalys du designar och beställer
Ungefärlig leveranstid Gjord
på beställning: 4 –6 dagar i Nordamerika, –4 8 dagar
i Europa Förberedd analys
• 2 omärkta PCR-primers (900 nM vardera slutlig 1X koncentration)
• 1 FAM färgämnesmärkt TaqMan MGB sond (250 nM slutlig 1X koncentration)
TaqMan Genuttrycksanalyser är guldstandarden i realtids-PCR-genuttrycksstudier, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys inkluderar målprimers och en sekvensspecifik sond optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design, optimering eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter, nya analysdesigner läggs ständigt till för att möta dina forskningsbehov. TaqMan analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Rekommenderad mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix
Se även: Custom Plus TaqMan RNA-analyser , designade med den fulla bioinformatiska kraften hos TaqMan Analysdesign pipeline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 20X (S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Beställnings TaqMan Genuttryck
Kvantitet S (360 reaktioner), gjord på beställning
Frakt skick Rumstemperatur
Antal reaktioner 360 reaktioner, gjorda på beställning