Läs mer
Applied Biosystems™ Beställnings TaqMan™ Genuttrycksanalys, VIC
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays, VIC, are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR. Custom TaqMan Gene Expression assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (VIC) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Applied Biosystems Beställnings TaqMan Genuttrycksanalyser, VIC , är den anpassade versionen av vår fördesignade TaqMan analyser för kvantitativ realtids-PCR. Beställnings TaqMan Genuttrycksanalyser består av ett par omärkta PCR-primrar och en TaqMan sond med en färgetikett (VIC ) den 5’ ände och en mindre spårbindare (MGB ) och icke-fluorescerande släckare (NFQ) på 3’ avsluta.
Funktioner inkluderar:
• Lätt att använda, —lägg bara till cDNA och mastermix och kör —qPCR, inga smältkurvor krävs
•Specifika —TaqMan-analyser använder proprietära MGB-innehållande prober som kan vara upp till 15 baser kortare än icke-MGB-sonder, vilket förbättrar analysens specificitet
•Känsliga —TaqMan-analyser är idealiska för att mäta låga uttrycksnivåer eller mål med låg förekomst
• Identifiera små veckförändringar noggrant —med hög kvantifieringsnoggrannhet
•Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan analyser drar på Thermo Fisher Scientifics designpipeline för bioinformatikanalys hjälper till att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för genvarianter med hög sekvenshomologi
•Idealisk för multiplexering —kombinera en FAM-märkt och en VIC-märkt analys för att skapa en duplexanalys för två olika genmål i samma qPCR-brunn
•Sekvenser medföljer —varje Custom TaqMan Genuttryck du designar och beställer
Ungefärlig leveranstid Gjord
på beställning: 4 –6 dagar i Nordamerika, –6 10 dagar
i Europa Förberedd analys
• 2 omärkta PCR-primers (900 nM vardera slutlig 1X koncentration)
• 1 VIC färgämnesmärkt TaqMan MGB sond (250 nM slutlig 1X koncentration)
TaqMan Genuttrycksanalyser är guldstandarden i realtids-PCR-genuttrycksstudier, byggda på mer än 20 års erfarenhet. Varje analys inkluderar målprimers och en sekvensspecifik sond optimerad för bästa funktionella prestanda. Ingen ytterligare design, optimering eller smältkurvanalys behövs. Tillgängliga i en mängd olika format och arter, nya analysdesigner läggs ständigt till för att möta dina forskningsbehov. TaqMan analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 60X |
| Innehåll och lagring | 1 rör innehållande en 20 x (S- och M-storlekar) eller 60 x (L-storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers). Förvara (vid -15 °C till -25 °C. ) |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Primer | Märkt PCR |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | Genuttrycksanalys |
| Kvantitet | L (2900 reaktioner), gjord på beställning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Antal reaktioner | 2900 reaktioner |