Läs mer
Applied Biosystems™ Beställnings TaqMan™ PreAmp Pool
Produktkod. 15362172 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15362172 1 ml Varje
1 options
Produktkod. 15362172 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4441856
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Beställnings TaqMan™ PreAmp Pool
Anpassade miRNA-arraydesigner kan innehålla från 12 till 380 analyser och 1 till 8 prover på varje arraydesign. Tio format erbjuds, endast tillgängliga med mikrofluidikkortdesign. Använd Custom PreAmp-pooler för prover med begränsade miRNA-mängder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Beställnings TaqMan™ PreAmp Pool, 1mL, anpassade miRNA-arraydesigner kan rymma från 12 till 380 analyser och 1 till 8 prover på varje Array Design
Kvantitet 1 ml