Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Sond
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13243744 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
5'Primermodifiering:
FAM, NED, TET, VIC
Kvantitet:
20 000 pmol skala
50 000 pmol skala
6 000 pmol skala
Förpackningsstorlek:
50000pmol
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. 5'Primermodifiering Kvantitet unitSize
13243744 FAM, NED, TET, VIC 20 000 pmol skala Varje
12005030 FAM, NED, TET, VIC 6 000 pmol skala Varje
15502423 FAM, NED, TET, VIC 50 000 pmol skala 50000pmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13243744 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4316033
Anpassad TaqMan™-sond
Custom TaqMan probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR application. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose from FAM, VIC, ABY, JUN, Cyanine 5, TET, and NED as reporters. Probes are HPLC-purified.
Anpassade TaqMan™-sonder är dubbelmärkta primers som är lämpliga för användning i alla realtids-PCR-tillämpningar. De innehåller ett 5' reporterfärgämne och en 3' non-fluorescent quencher/minor groove binder (MGB). Välj bland FAM™ , VIC™ , TET™ och NED™ som reporters. Sonder är HPLC-renade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
3'Primermodifiering MGB-NFQ
5'Primermodifiering FAM, NED, TET, VIC
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en dubbelmärkt sond i lösning.
Förvara vid -15 °C till -25 °C
Form Vätska
Formatera Provrör
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Modifiering av intern sond Ingen
Etikett eller färgämne VIC, NED, TET
Produktlinje TaqMan
Produkttyp TaqMan-sond
Reningsmetod HPLC
Renhet eller kvalitetsklass HPLC
Kvantitet 20 000 pmol skala
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)