Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Sond
Beskrivning
Specialanpassade TaqMan prober är dubbelmärkta primers som är lämpliga för användning i alla realtids-PCR-applikationer. De innehåller en 5' reporterfärg och en 3' icke-fluorescerande släckare/Minor Groove Binder (MGB). Välj mellan FAM, VIC, ABY, JUN, cyanin 5, TET, och NED som reportrar. Sonder är HPLC-renade.
Applied Biosystems TaqMan MGB (mindre spårbindare) prober är dubbelmärkta prober som används för realtids-PCR-applikationer med kemi TaqMan . TaqMan MGB Proberna innehåller en 5' fluorescerande reporterfärg och en 3' icke-fluorescerande läckare (NFQ). NFQ erbjuder fördelen med lägre bakgrundssignal, vilket resulterar i bättre precision i kvantifiering. Specialanpassade TaqMan MGB prober är HPLC-renade och finns tillgängliga med FAM, VIC, ABY, JUN, cyanin 5, TET, och NED reporterfärger.
Kortare, mer specifika sonder
TaqMan MGB proberna inkluderar en MGB del i 3'-änden som ökar smälttemperaturen (Tm) på proben och stabiliserar prob/mål-hybrider. Detta innebär att TaqMan MGB sonder kan vara betydligt kortare än traditionella sonder, vilket ger bättre sekvensdiskriminering och flexibilitet för att rymma fler mål.
Icke-fluorescerande släckare (NFQ) maximerar känsligheten
TaqMan MGB prober innehåller en NFQ för att absorbera (släcka) signalen från den fluorescerande färgetiketten i andra änden av proben. NFQ:ns egenskaper i kombination med probens korta längd MGB resulterar i lägre bakgrundssignal än med icke-MGB NFQ-prober. Lägre bakgrund innebär ökad känslighet och precision i dina data.
Multiplex
Tillgången till MGB sonder för upp till fem kanaler möjliggör multiplexering av högre ordning, vilket möjliggör upptäckt av fler mål från samma prover.
Garanterad avkastning
Enhetsstorleken du väljer baseras på den minsta mängd vi levererar, inte på startbeloppet för syntesen.
Ungefärlig skeppstid
4 –dagar på 10 dagar i Nordamerika, 5–10 dagar i Europa
Vi erbjuder också:
- Applied Biosystems specialgjorda tändhattar och andra typer av TaqMan prober.
- TaqMan MGB prober och primers finns tillgängliga som fördesignade och förformulerade TaqMan analyser.
- Kommersiella tillverkningsprodukter och tjänster, inklusive OEM- och GMP oligotillverkning.
Behöver du en annan färg eller koncentration eller en större tomtstorlek? The TaqMan Custom Assay and Oligo Service erbjuder skräddarsydda produkter som du kan anpassa efter dina experimentella behov.
Specifikationer
Specifikationer
| 3'Primermodifiering | MGB-NFQ |
| 5'Primermodifiering | Cyanin 5 |
| Detektionsmetod | TaqMan |
| Form | Vätska |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | RT-qPCR |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, ViiA™ StepOnePlus™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System |
| Modifiering av intern sond | Ingen |
| Etikett eller färgämne | Cy5 |
| Produktlinje | TaqMan |
| Visa mer |