Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Sond
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075789 Handla allt Applied Biosystems Produkter
5'Primermodifiering:
FAM, NED, TET, VIC
Kvantitet:
20 000 pmol skala
50 000 pmol skala
6 000 pmol skala
Förpackningsstorlek:
50000pmol
Varje
Produktkod. 12005030
Brand: Applied Biosystems™ 4316034
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anpassad TaqMan™-sond
Custom TaqMan probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR application. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose from FAM, VIC, ABY, JUN, Cyanine 5, TET, and NED as reporters. Probes are HPLC-purified.
Anpassade TaqMan™-sonder är dubbelmärkta primers som är lämpliga för användning i alla realtids-PCR-tillämpningar. De innehåller ett 5' reporterfärgämne och en 3' non-fluorescent quencher/minor groove binder (MGB). Välj bland FAM™ , VIC™ , TET™ och NED™ som reporters. Sonder är HPLC-renade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
3'Primermodifiering MGB-NFQ
5'Primermodifiering FAM, NED, TET, VIC
Form Vätska
Formatera Provrör
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Modifiering av intern sond Ingen
Etikett eller färgämne FAM, VIC, NED, TET
Produktlinje TaqMan™
Produkttyp TaqMan-sond
Reningsmetod HPLC
Renhet eller kvalitetsklass HPLC
Kvantitet 6 000 pmol skala
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)