Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ QSY och QSY2-sonder
Produktkod. 30055798 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Produkttyp:
QSY Sond
QSY2 Probe
QSY2-sond
Kvantitet:
20 000 pmol
50 000 pmol
6000 pmol
6000 pmole
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 30055798
Brand: Applied Biosystems™ A56901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applied Biosystems TaqMan QSY och QSY2-prober är dubbelmärkta prober som används för realtids-PCR. TaqMan QSY och QSY2-prober är designade för optimal känslighet och prestanda i multiplexade qPCR-experiment för detektion av upp till 6 mål.
Applied Biosystems TaqMan QSY and QSY2 probes are dual-labeled probes used for real-time PCR with Cyanine 5 (Cy5) and Cyanine 5.5 (Cy5.5) reporter dyes. TaqMan QSY and QSY2 Probes are designed for optimal sensitivity and performance in multiplexed qPCR experiments for detection of up to 6 targets. Current users of dark quencher probes, such as Black Hole Quencher (BHQ™) probes, can design custom QSY and QSY2 probes without changing probe sequences.
All TaqMan QSY and QSY2 probes are HPLC-purified and verified by mass spectrometry to help ensure lot-to-lot reproducibility between batches. Thermo Fisher Scientific has been a leader in qPCR probe manufacturing for over 20 years, with expertise in probe synthesis in a facility that is certified to ISO 13485. TaqMan QSY and QSY2 probes can be used for viral pathogen and microbial detection in research samples for healthcare and biopharmaceutical development needs.
Applied Biosystems TaqMan QSY och QSY2-prober är dubbelmärkta prober som används för realtids-PCR. De är designade för optimal känslighet och prestanda i multiplexade qPCR-experiment för detektion av upp till sex mål. Nuvarande användare av mörksläckare, som t.ex Black Hole Quencher (BHQ™ ) sonder, kan designa anpassade QSY och QSY2-prober utan att ändra sondsekvenser.
Alla TaqMan QSY och QSY2-prober är HPLC-renade och verifierade med masspektrometri för att säkerställa parti-till-lot-reproducerbarhet mellan batcher. Thermo Fisher Scientific har varit ledande inom tillverkning av qPCR-sond i över 20 år, med expertis inom sondsyntes i en anläggning som är certifierad för att ISO 13485. TaqMan QSY och QSY2-sonder kan användas för viruspatogen och mikrobiell detektion i forskningsprover för sjukvård och biofarmaceutisk utveckling.
Funktioner av TaqMan QSY och QSY2-sonder inkluderar:
  • Cyanine 5 och Cyanine 5.5 reporterfärger nya— TaqMan QSY2-sonder inkluderar Cyanine 5 och Cyanine 5.5 reporterfärgämnen, vilket nu gör att du kan multiplexa upp till sex mål
  • Ökad känslighet jämfört med sonder från en annan ledande leverantör —upptäcker mål med låg förekomst, föroreningar och fluktuationer i bioproduktion mer exakt
  • Multiplexeringsprestanda utan att kompromissa —med användningen QSY för multiplexering av upp till fyra mål med ABY , JUN , FAM , och VIC och använd QSY2 för 5:e och 6 :e målmultiplexering med Cyanine 5 och Cyanine 5.5
  • Bättre prestandabevarande när du skalar upp —konsekvent prestanda från singleplex till 6-plex skapar en smidigare analysutvecklingsupplevelse
  • TaqMan QSY och QSY2-sonder har större dynamiskt omfång jämfört med sonder från en annan ledande leverantör, —vilket möjliggör mer exakt detektering av ett större intervall av analytkoncentrationer
  • Kom igång snabbt —BHQ-sondsekvenser kan konverteras till QSY och QSY2-versioner utan behov av omdesign
  • Kompatibel med våra mastermixar och validerade på våra instrument —får ökat förtroende för probernas prestanda i ditt labb för att hjälpa till att få dina produkter att marknadsföras snabbare
  • En del av Thermo Fisher Scientific qPCR ekosystem —våra team kan stödja dig i alla komponenter i realtids PCR (qPCR) arbetsflödet
Garanterad avkastning
Enhetsstorleken du väljer baseras på det lägsta belopp som vi kommer att leverera, inte på syntesens startbelopp. Se till att du överväger den garanterade avkastningen (mängden sond du faktiskt får) när du beräknar pris per reaktion.
Ungefärliga fartygstider
  • 4 till 10 dagar i Nordamerika
  • 5 till 10 dagar i Europa
Kalibrering
För kalibrering av ABY , JUN och Cyanine 5, den fullständiga listan över kalibreringsplattor för 96-brunnar, 0,1 ml; 96-brunnar, 0,2 ml; och 384-brunnars plattformat finns i Multiplexing Optimization Guide i dokumentavsnittet. För kalibrering av Cyanine 5.5, vänligen maila din förfrågan till specialty_oligos@thermofisher.com.
Vi erbjuder också Applied Biosystems anpassade primers och andra typer av TaqMan sonder.
Behöver du ett annat färgämne eller koncentration eller en större partistorlek? De TaqMan Anpassad analys och Oligo Service erbjuder anpassade produkter som du kan skräddarsy för att möta dina experimentella behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
3'Primermodifiering QSY 2
5'Primermodifiering Cyanine 5, Cyanine 5.5
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en dubbelmärkt sond i lösning eller torkad. Butik på– 15 °C till– 25 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Flytande eller Torkad
Formatera Provrör
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Modifiering av intern sond Ingen
Produktlinje TaqMan
Produkttyp QSY2-sond
Reningsmetod HPLC
Kvantitet 50 000 pmol