Beskrivning
Applied Biosystems TaqMan QSY och QSY2 prober är dubbelmärkta sonder som används för realtids-PCR med cyanin 5 (Cy5) och cyanin 5.5 (Cy5.5) rapporterarfärger. QSY TaqMan och QSY2 prober är designade för optimal känslighet och prestanda i multiplexade qPCR-experiment för att upptäcka upp till 6 mål. Nuvarande användare av mörksläckarprober, såsom Black Hole Quencher (BHQ™) prober, kan designa specialanpassade QSY sonder QSY2 att ändra probsekvenser.
Alla TaqMan QSY prober QSY2 är HPLC-renade och verifierade med masspektrometri för att säkerställa lo-to-lot-reproducerbarhet mellan satser. Thermo Fisher Scientific har varit ledande inom tillverkning av qPCR-probar i över 20 år, med expertis inom probesyntes i en anläggning certifierad till ISO 13485. TaqMan QSY och QSY2 prober kan användas för detektion av viruspatogener och mikrobiella bakterier i forskningsprover för vård- och biofarmaceutiska utvecklingsbehov.
Applied Biosystems TaqMan QSY och QSY2-prober är dubbelmärkta sonder som används för realtids-PCR. De är designade för optimal känslighet och prestanda i multiplexade qPCR-experiment för att upptäcka upp till sex mål. Nuvarande användare av mörka släckarprober, såsom Black Hole Quencher (BHQ™) prober, kan designa specialanpassade QSY och QSY2-prober utan att ändra probsekvenserna.
Alla TaqMan QSY och QSY2-prober är HPLC-renade och verifierade med masspektrometri för att säkerställa reproducerbarhet mellan satserna. Thermo Fisher Scientific har varit ledande inom tillverkning av qPCR-probar i över 20 år, med expertis inom probesyntes i en anläggning som är certifierad till ISO 13485. TaqMan QSY och QSY2-prober kan användas för detektion av viruspatogener och mikrobiella produkter i forskningsprover för vård- och biofarmaceutisk utveckling.
Funktioner hos TaqMan QSY QSY2-prober inkluderar:
- Cyanin 5 och cyanin 5.5 reporterfärger. —Nya TaqMan QSY2-prober inkluderar cyanin 5 och cyanin 5.5 reporterfärger, vilket nu gör det möjligt att multiplexa upp till sex mål
- Ökad känslighet jämfört med sonder från en annan ledande leverantör—upptäcker mål med låg förekomst, föroreningar och variationer i bioproduktionen mer exakt
- Multiplexprestanda utan kompromisser—används QSY för multiplexering upp till fyra mål med ABY, JUN, FAM, och VIC använder QSY2 för 5:e och 6:e målmultiplexering med cyanin 5 och cyanin 5.5
- Bättre prestandabevarelse när man skalar upp—konsekvent prestanda från singleplex till 6-plex skapar en smidigare assay-utvecklingsupplevelse
- TaqMan QSY och QSY2-prober har större dynamiskt omfång jämfört med sonder från en annan ledande leverantör—, vilket möjliggör mer noggrann detektion av ett större område av analytkoncentrationer
- Kom igång snabbt—. BHQ-probsekvenser kan konverteras till QSY och QSY2-versioner utan att behöva redesigna
- Kompatibla med våra mastermixar och validerade på våra instrument—ger du ökat förtroende för probernas prestanda i ditt laboratorium för att hjälpa till att få dina produkter på marknaden snabbare
- Som en del av Thermo Fisher Scientific qPCR-ekosystemet—kan våra team stödja dig i alla delar av realtids-PCR (qPCR)-arbetsflödet
Garanterad avkastning
Den enhetsstorlek du väljer baseras på den minsta mängd vi levererar, inte på syntesens startmängd. Se till att du tar hänsyn till den garanterade avkastningen (mängden probe du faktiskt får) när du beräknar pris per reaktion.
Ungefärliga fartygstider
- 4 till 10 dagar i Nordamerika
- 5 till 10 dagar i Europa
Kalibrering
För kalibrering av ABY, JUN, och cyanin 5, den kompletta listan över kalibreringsplattor för 96-brunn, 0,1 ml; 96-brunn, 0,2 ml; och 384-brunnsplattor finns i Multiplexing Optimization Guide i dokumentsektionen. För kalibrering av cyanin 5.5, vänligen skicka din begäran via e-post till specialty_oligos@thermofisher.com.
Vi erbjuder Applied Biosystems också specialanpassade primers och andra typer av TaqMan prober.
Behöver du en annan färg eller koncentration eller en större tomtstorlek? The TaqMan Custom Assay and Oligo Service erbjuder skräddarsydda produkter som du kan anpassa efter dina experimentella behov.
Specifikationer
Specifikationer
| 3'Primermodifiering | QSY 2 |
| 5'Primermodifiering | Cyanin 5, Cyanin 5,5 |
| Innehåll och lagring | 1 rör som innehåller en dubbelmärkt prob i lösning eller torkad ner. Förvara vid –15°till –25°grader. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Flytande eller torkat |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | qPCR |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, ViiA™ StepOnePlus™, 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio™ 12k Flex |
| Modifiering av intern sond | Ingen |
| Visa mer |